missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(o-Tolyl)-Thioharnstoff, 97+ %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7026378
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
614-78-8
C8H10N2S
166.24
MFCD00041162
ACLZYRNSDLQOIA-UHFFFAOYSA-N
o-tolylthiourea, 2-methylphenyl thiourea, n-o-tolyl thiourea, 1-2-methylphenyl thiourea, n-2-methylphenyl thiourea, 1-2-methylphenyl-2-thiourea, 2-tolylthiourea, 1-o-tolyl-2-thiourea, thiourea, 2-methylphenyl, 1-o-tolyl thiourea
2787703
(2-methylphenyl)thiourea
CC1=CC=CC=C1NC(N)=S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
614-78-8
C8H10N2S
166.24
MFCD00041162
ACLZYRNSDLQOIA-UHFFFAOYSA-N
o-tolylthiourea, 2-methylphenyl thiourea, n-o-tolyl thiourea, 1-2-methylphenyl thiourea, n-2-methylphenyl thiourea, 1-2-methylphenyl-2-thiourea, 2-tolylthiourea, 1-o-tolyl-2-thiourea, thiourea, 2-methylphenyl, 1-o-tolyl thiourea
2787703
(2-methylphenyl)thiourea
CC1=CC=CC=C1NC(N)=S

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-(o-Tolyl)thiourea
Schmelzpunkt 155°C to 158°C
Geruch Odorless
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2086802
Formelmasse 166.25
Reinheit (%) ≥97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'