Learn More
N-Oktan, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021018
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
111-65-9
C8H18
114.232
MFCD00009556
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
356
CHEBI:17590
Octan
CCCCCCCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
111-65-9
C8H18
114.232
MFCD00009556
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
356
CHEBI:17590
Octan
CCCCCCCC
N-octane is mainly used as a solvent, fuel and as one of the standard values in octane rating scale. It is also used to prevent uneven burning of fuel in internal-combustion engines. Further, it acts as an antiknock agent for high compression engine fuels, lacquer diluents, blowing agent for foam rubber. In addition, it is used in rocket propellants and in azeotropic distillations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
n-Octan wird hauptsächlich als Lösungsmittel, Kraftstoff und als einer der Standardwerte für die Oktanzahl verwendet. Auch eingesetzt zur Verhinderung einer ungleichmäßigen Verbrennung von Kraftstoff in Verbrennungsmotoren. Darüber hinaus dient es als Antiklopfmittel für Kraftstoffe in Motoren mit hoher Kompression, als Lackverdünnungsmittel und Treibmittel für Schaumgummi. Außerdem wird es in Raketentreibstoff und in Azeotropdestillationen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethylether, Ethanol, Aceton, Benzol, Petrolether und Benzin. Geringfügig mischbar mit Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Inkompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Octane
Schmelzpunkt -57°C
Dichte 0.703
Siedepunkt 125°C to 126°C
Flammpunkt 15°C (59°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Geruch Nearly Odorless
Brechungsindex 1.398
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1262
Beilstein 1696875
Merck Index 14,6749
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethyl ether,ethanol,acetone,benzene,petroleum ether and gasoline; Slightly Miscible with alcohol; Immiscible with water.
Formelmasse 114.23
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssig