Learn More
n-Octan-d18 (Reagenzqualität), CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Octane (D18) |
| CAS | 17252-77-6 |
| Summenformel | C8 D18 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Octadecadeuteriooctan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 132.34 |
| Formelmasse | 132.2538 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 99% Chemical Purity |