Learn More
N-Octan, rein, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073345
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
111-65-9
C8H18
114.232
9556
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
356
CHEBI:17590
Octan
CCCCCCCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
111-65-9
C8H18
114.232
9556
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
356
CHEBI:17590
Octan
CCCCCCCC
Schmelzpunkt -57°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 125°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 100 mL
Dampfdichte 3.9
Formelmasse 114.23g/mol
Physikalische Form Flüssig