Learn More
N-Octanoylglycin-13C2,15N, TRC
Artikelnummer. 30428015
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30428015 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30428015 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO2397371MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Octanoylglycine-13C2,15N
CAS 2483829-94-1
Summenformel C813C2H1915NO3
Menge 1 mg
Synonym N-(1-Oxooctyl)glycine-3C2,15N, Capryloylglycine-3C2,15N, Lipacide C 8G-3C2,15N
InChI-Formel InChI=1S/C10H19NO3/c1-2-3-4-5-6-7-9(12)11-8-10(13)14/h2-8H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)/i8+1,10+1,11+1
SMILES O=[13C](O)[13C]([H])([H])[15N]([H])C(CCCCCCC)=O
IUPAC-Name Octanoylglycin-13C2-15N
Molekulargewicht (g/mol) 204.24
Formelmasse 204.14