Learn More
N-Octanoylglycin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Octanoylglycine |
| CAS | 14246-53-8 |
| Summenformel | C10 H19 N O3 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Glycine','N-(1-oxooctyl)- (9CI','ACI), Glycine','N-octanoyl- (6CI','7CI','8CI), N-(1-Oxooctyl)glycine (ACI), 2-Octanamidoacetic acid, Capryloylglycine, Lipacide C 8G, N-Octanoyl-glycine, Octanoylglycine, N-Octanoylglycine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H19NO3/c1-2-3-4-5-6-7-9(12)11-8-10(13)14/h2-8H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | CCCCCCCC(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-(Octanoylamino)essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 201.26 |
| Formelmasse | 201.1365 |