Learn More
N-Octyl-beta-D-Thioglucopyranosid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7042007
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
10 g
85618-21-9
C14H28O5S
308.433
MFCD00012189
CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N
octyl thioglucopyranoside, octyl-i 2-d-1-thioglucopyranoside
53720324
(2R,3S,4S,5S,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-Octylsulfanyloxae-3,4,5-Triol
CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
85618-21-9
C14H28O5S
308.433
MFCD00012189
CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N
octyl thioglucopyranoside, octyl-i 2-d-1-thioglucopyranoside
53720324
(2R,3S,4S,5S,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-Octylsulfanyloxae-3,4,5-Triol
CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Nichtionisches Detergenz für die Solubilisierung von Membranproteinen
n-Octyl-beta-D-thioglucopyranoside is used for cell lysis or to solubilise membrane proteins without denaturing them. This is particularly of use in order to crystallise them or to reconstitute them into lipid bilayers. It has been used in a study to assess the crystallization and preliminary x-ray analysis of human plasma apolipoprotein C-I. It has also been used in a study that investigated the identification of Chlamydia pneumoniae proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Octyl-beta-D-Thioglucopyranosid wird zur Zelllyse oder zum Lösen von Membranproteinen verwendet, ohne dass deren Denaturierung erfolgt. Dies ist besonders nützlich, um diese Proteine zu kristallisieren oder in Lipiddoppelschichten zu rekonstituieren. Wurde in einer Studie zur Beurteilung der Kristallisation und vorläufigen Röntgenanalyse von humanem Plasma Apolipoprotein C-I verwendet. Dieses wurde auch in einer Studie verwendet, die die Untersuchung der Identifizierung von Chlamydia pneumoniae-Proteinen zum Inhalt hatte.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Wasser oder Methanol
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Octyl-beta-D-thioglucopyranoside
Schmelzpunkt 128°C
Farbe Weiß
Menge 2.5 g
Beilstein 4182783
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol, water or methanol
Formelmasse 308.44
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver