missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

n-Octyl-d17-Alkohol, CDN

Artikelnummer. 30324355
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30324355 0.25 g 0.25 Gramm
30318548 0.5 g 0.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30324355 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND19470.25G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Octanol-d17
CAS 153336-13-1
Summenformel C8 D17 H O
Menge 0.25 g
Synonym 1-Octan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-d17-ol, 1-Octan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-d17-ol (9 CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecadeuteriooctan-1-ol, Octyl Alcohol-d17, 1-Hydroxyoctane-d17, Alfol 8-d17, CO 898-d17, CO 898 (solvent)-d17, Caprylic Alcohol-d17, Heptyl Carbinol-d17, Kalcohl 0898-d17, Kalcol 0898-d17, Lorol C 8-98-d17, NSC 9823-d17, Octanol-d17, Octilin-d17, Sipol L8-d17, n-Octan-1-ol-d17, n-Octanol-d17, n-Octyl Alcohol-d17, n-Octyl-d17 alcohol
InChI-Formel InChI=1 S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecadeuteriooctan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 147.33
Formelmasse 147.2425 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.