Learn More
n-Octylbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410103
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410103 25 g 25 Gramm
11420103 100 g 100 Gramm
11430103 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410103 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12138.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
n-octylbenzene is used as a solvent to study the self-assembly of derivatives of tetrathiafulvalene (TTF) on graphite and their visualization by scanning tunnelling microscopy (STM). It is also involved in the study the effects and substitution of these compounds. It is also used to prepare charge-transfer complexes with fluoranil and 1,3,5-trinitrobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Octylbenzol wird als Lösungsmittel zur Untersuchung der Selbstorganisation von Derivaten von Tetrathiafulvalen (TTF) auf Graphit und deren Visualisierung durch Rastertunnelmikroskopie (STM) verwendet. Es wird auch zur Untersuchung der Wirkung und Substitution dieser Verbindungen eingesetzt. Zudem wird es zur Vorbereitung von Charge-Transfer-Komplexen mit Fluoranil und 1,3,5-Trinitrobenzol verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2189-60-8
Summenformel C14H22
Molekulargewicht (g/mol) 190.33
MDL-Nummer MFCD00009564
InChI-Schlüssel CDKDZKXSXLNROY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octylbenzene, 1-phenyloctane, benzene, octyl, phenyloctane, octane, 1-phenyl, octyl-benzene, 1-octylbenzene, octyl benzene, 4-octylbenzene, acmc-1cplg
PubChem CID 16607
IUPAC-Name Octylbenzol
SMILES CCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Octylbenzene
Schmelzpunkt -36°C
Dichte 0.854
Siedepunkt 264°C to 265°C
Flammpunkt 107°C (224°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.484
Menge 25 g
Beilstein 1906253
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 190.33
Reinheit (%) 99%