Learn More
N-Oleoylethanolamide, TRC
Artikelnummer. 30138361
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138361 50 mg 50 Milligramm
30135996 1 g 1 Gramm
17962625 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138361 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO52728050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-58-0
Summenformel C20 H39 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 325.53
Synonym N-(2-Hydroxyethyl)-Oleamide, 9-Octadecenamide, N-(2-hydroxyethyl)-, (Z)-, Oleamide, N-(2-hydroxyethyl)- (6CI,7CI,8CI), (9Z)-N-(2-Hydroxyethyl)-9-octadecenamide, AM 3101, N-(2-Hydroxyethyl)-9-Z-octadecenamide, N-(2-Hydroxyethyl)oleamide, N-Oleoyl-2-aminoethanol, N-Oleoylethanolamide, N-Oleoylethanolamine, Oleamide MEA, Oleic acid ethanolamide, Oleic acid monoethanolamide, Oleoylethanolamide
IUPAC-Name (Z)-N-(2-hydroxyethyl)octadec-9-enamide
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)NCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oleoyl Ethanolamide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)21-18-19-22/h9-10,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,23)/b10-9-
Formelmasse 325.2981