Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(omega)-Boc-N(beta)-Fmoc-L-beta-homolysin, 95 %
Catalog Number p-7034503
91.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
203854-47-1
C27H34N2O6
482.58
MFCD01863054
SDBUQLGECIYUDT-LGWFVXIRNA-N
fmoc-l-beta-homolysine boc, s-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-7-tert-butoxycarbonyl amino heptanoic acid, fmoc-beta-holys boc-oh, fmoc-beta-homolys boc-oh, fmoc-l-nw-boc-beta-homolysine, 3s-7-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino heptanoic acid, 3s-7-tert-butoxycarbonyl amino-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino heptanoic acid, fmoc-l-beta-homolysine, ambotzfaa6700, fmoc-b-holys boc-oh
2761531
(3S)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-7-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]heptansäure
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
203854-47-1
C27H34N2O6
482.58
MFCD01863054
SDBUQLGECIYUDT-LGWFVXIRNA-N
fmoc-l-beta-homolysine boc, s-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-7-tert-butoxycarbonyl amino heptanoic acid, fmoc-beta-holys boc-oh, fmoc-beta-homolys boc-oh, fmoc-l-nw-boc-beta-homolysine, 3s-7-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino heptanoic acid, 3s-7-tert-butoxycarbonyl amino-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino heptanoic acid, fmoc-l-beta-homolysine, ambotzfaa6700, fmoc-b-holys boc-oh
2761531
(3S)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-7-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]heptansäure
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
N(μ)-Boc-N(beta)-Fmoc-L-beta-homolysine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N(µ)-Boc-N(beta)-Fmoc-L-beta-homolysin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Kaum löslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N(omega)-Boc-N(beta)-Fmoc-L-beta-homolysine
Menge 250 mg
Beilstein 8022293
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble bin water.
Formelmasse 482.58
Reinheit (%) 95%