Learn More
N-palmitoyl-D-erythro-sphingosin, synthetisch, 98 % (99 + % e.e.)
Artikelnummer. 10266101 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10266101 5 mg Glasflasche 5 Milligramm
10413045 25 mg Glasflasche 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10266101 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 331540050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 24696-26-2 | C34H67NO3 | 537.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24696-26-2
Summenformel C34H67NO3
Molekulargewicht (g/mol) 537.91
MDL-Nummer MFCD00056205
InChI-Schlüssel YDNKGFDKKRUKPY-UHFFFAOYNA-N
Synonym c16-ceramide, d-erythro-c16-ceramide, n-palmitoyl 4-sphingenine, n-palmitoyl-d-sphingosine, d-erythro-4-ceramide, n-palmitoylsphingosinee, d-erythro-n-palmitoylsphingosine, n-hexadecanoyl-d-erythro-ceramide, d-erythro-n-hexadecanoylsphingenine, 2s,3r,4e-2-n-palmitoyloctadecasphinga-4-ene
PubChem CID 71314645
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC(CO)C(O)C=CCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosine
Namenshinweis Synthetical, ≥99% ee
Schmelzpunkt 94.0°C to 95.0°C
Farbe Weiß
Enantiomerenüberschuss 99.0% min.
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform,soluble in dichloromethane,insoluble in acetone
IUPAC-Name N-(1,3-Dihydroxyoctadec-4-en-2-yl)hexadecanamid
Formelmasse 537.91
Reinheit (%) 98% (99+% E.E.)
Physikalische Form Kristallpulver