Learn More
n-Pentadecan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
500 g
Beschreibung
n-pentadecane is used as a reference substance for gas chromatography. It is also used as standard materials for the determination of combustion quality of diesel. It is involved in the organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Pentadecan wird als Referenzsubstanz für die Gaschromatographie verwendet. Wird auch als Standardmaterial zur Bestimmung der Verbrennungsqualität von Diesel verwendet. Ist an der organischen Synthese beteiligt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
N-Pentadecan wird als Referenzsubstanz für die Gaschromatographie verwendet. Wird auch als Standardmaterial zur Bestimmung der Verbrennungsqualität von Diesel verwendet. Ist an der organischen Synthese beteiligt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Pentadecane |
Schmelzpunkt | 9°C to 10°C |
Dichte | 0.769 |
Siedepunkt | 269°C to 270°C |
Flammpunkt | 132°C (269°F) |
Brechungsindex | 1.432 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1698194 |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
Formelmasse | 212.42 |