Learn More
N-Pentyl-4-hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
n-Pentyl 4-hydroxybenzoate, is used as an antimicrobial agent in cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
n-Pentyl 4-hydroxybenzoat wird als antimikrobieller Wirkstoff in Kosmetika eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Schwer löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
n-Pentyl 4-hydroxybenzoat wird als antimikrobieller Wirkstoff in Kosmetika eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Schwer löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Pentyl 4-hydroxybenzoate |
Schmelzpunkt | 36°C to 40°C |
Siedepunkt | 197°C to 200°C (10 mmHg) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2722438 |
Synonym | amyl 4-hydroxybenzoate, pentyl p-hydroxybenzoate, pentylparaben, n-pentyl 4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-, pentyl ester, p-hydroxybenzoic acid pentyl ester, pentyl paraben, unii-sjv2e4c7dm, p-oxybenzoesaurepentylester, amyl4-hydroxybenzoate |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Slightly soluble in chloroform,methanol. |
Formelmasse | 208.26 |
Reinheit (%) | 98% |