Learn More
N-Phenylcarbazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813588
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
1150-62-5
C18H13N
243.31
MFCD00004965
VIJYEGDOKCKUOL-UHFFFAOYSA-N
70851
9-Phenylcarbazol
C1=CC=C(C=C1)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
1150-62-5
C18H13N
243.31
MFCD00004965
VIJYEGDOKCKUOL-UHFFFAOYSA-N
70851
9-Phenylcarbazol
C1=CC=C(C=C1)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Phenylcarbazole
Schmelzpunkt 94.0°C to 97.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 20,I,164
Synonym n-phenylcarbazole, 9-phenyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-phenyl, carbazole, 9-phenyl, carbazol, 9-phenyl, 9-phenyl carbazole, pubchem23849, 9h-carbazole,9-phenyl, 9-phenylcarbazole, acmc-2099pd
Formelmasse 243.31
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Phenylcarbazole, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.