Learn More
N-Phenylrhodanin, +97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Phenylrhodanine |
CAS Min. % | 97.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 190°C to 194°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 209.29 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N-Phenylrhodanine
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.