Learn More
N-Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
N-Propyl3,4,5-trihydroxybenzoat ist ein Anti-Fade-Reagenz in der Fluoreszenzmikroskopie, um die Photobleaching fluoreszierender Sonden wie Rhodamin und Fluorescein zu reduzieren. Wird auch als Antioxidans verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol (50 mg/ml) und Wasser (0.35 g/100 ml bei 25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
N-Propyl3,4,5-trihydroxybenzoat ist ein Anti-Fade-Reagenz in der Fluoreszenzmikroskopie, um die Photobleaching fluoreszierender Sonden wie Rhodamin und Fluorescein zu reduzieren. Wird auch als Antioxidans verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol (50 mg/ml) und Wasser (0.35 g/100 ml bei 25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate |
Schmelzpunkt | 146°C to 150°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1877976 |
Merck Index | 147859 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol (50mg/ml) and water (0.35g/100 ml at 25°C). |
Formelmasse | 212.2 |
Reinheit (%) | 0.98 |