Learn More
N-Propyl-4-hydroxybenzoat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
n-Propyl 4-hydroxybenzoate is used as antimicrobial preservatives in pharmaceuticals, foods, cosmetics and shampoos. It is widely used as preservatives in personal care products like creams, lotions and bath products. Further, it is used as a food additive. Its derivative, sodium propyl p-hydroxybenzoate is used as an anti-fungal preservation agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
n-Propyl4-hydroxybenzoat wird als antimikrobielles Konservierungsmittel in Pharmazeutika, Lebensmitteln, Kosmetika und Shampoos verwendet. Es wird häufig als Konservierungsmittel in Körperpflegeprodukten wie Cremes, Lotionen und Badeprodukten verwendet. Außerdem wird es als Lebensmittelzusatzstoff eingesetzt. Sein Derivat, Natriumpropyl-p-hydroxybenzoat, wird als Anti-Pilz-Konservierungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Propylenglycol, Ethanol, Äther, Aceton, Methanol und Dimethylsulfoxid. Schwer löslich in Glycerin. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Alkalimetallen.
n-Propyl4-hydroxybenzoat wird als antimikrobielles Konservierungsmittel in Pharmazeutika, Lebensmitteln, Kosmetika und Shampoos verwendet. Es wird häufig als Konservierungsmittel in Körperpflegeprodukten wie Cremes, Lotionen und Badeprodukten verwendet. Außerdem wird es als Lebensmittelzusatzstoff eingesetzt. Sein Derivat, Natriumpropyl-p-hydroxybenzoat, wird als Anti-Pilz-Konservierungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Propylenglycol, Ethanol, Äther, Aceton, Methanol und Dimethylsulfoxid. Schwer löslich in Glycerin. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Alkalimetallen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Propyl 4-hydroxybenzoate |
Schmelzpunkt | 95°C to 99°C |
Flammpunkt | 180°C (356°F) |
Menge | 250 g |
Beilstein | 1103245 |
Merck Index | 14,7866 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in propylene glycol,ethanol,ether,acetone,methanol anddimethyl sulfoxide. Slightly soluble in glycerin. Insoluble in water. |
Formelmasse | 180.2 |
Reinheit (%) | ≥99% |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.