Learn More
N-Propylacrylat, 95 %, stab. Mit 0.1 %4 -Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045183
45.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
925-60-0
C6H10O2
114.14
MFCD00048693
PNXMTCDJUBJHQJ-UHFFFAOYSA-N
n-propyl acrylate, propyl acrylate, 2-propenoic acid, propyl ester, propyl 2-propenoate, acrylic acid, propyl ester, propylacrylate, ccris 8584, 1-propyl acrylate, acrylic acid propyl, acrylic acid propyl ester
13550
propyl prop-2-enoate
CCCOC(=O)C=C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
925-60-0
C6H10O2
114.14
MFCD00048693
PNXMTCDJUBJHQJ-UHFFFAOYSA-N
n-propyl acrylate, propyl acrylate, 2-propenoic acid, propyl ester, propyl 2-propenoate, acrylic acid, propyl ester, propylacrylate, ccris 8584, 1-propyl acrylate, acrylic acid propyl, acrylic acid propyl ester
13550
propyl prop-2-enoate
CCCOC(=O)C=C
n-propyl acrylate is used in coatings, textile and leather finishes, paper coatings, for adhesives, for acrylic fibers. It is used as a monomer for emulsion polymers and solution polymers in latex paints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Propylacrylat wird in Beschichtungen, Textil- und Lederoberflächen, Papierbeschichtungen, für Klebstoffe und Acrylfasern verwendet. Wird als Monomer für Emulsionspolymere und Lösungspolymere in Latexfarben verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Propyl acrylate
Namenshinweis stabilized with 0.1% 4-methoxyphenol
Dichte 0.92
Siedepunkt 43°C to 44°C (40 mmHg)
Flammpunkt 24°C (75°F)
Brechungsindex 1.4123
Menge 10 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1744954
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 114.15
Reinheit (%) 95%