Learn More
n-Propyl-triphenylphosphoniumbromid, 99 %, Acros Organics™
Catalog Number p-188077
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
15912-75-1
C21H22P
305.38
MFCD00011843
MSXNDXIAUQJHNS-UHFFFAOYSA-N
propyl triphenyl phosphonium bromide, propyltriphenylphosphonium bromide, triphenylpropylphosphonium bromide at
88526383
triphenyl(propyl)phosphanium;hydrobromid
CCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
15912-75-1
C21H22P
305.38
MFCD00011843
MSXNDXIAUQJHNS-UHFFFAOYSA-N
propyl triphenyl phosphonium bromide, propyltriphenylphosphonium bromide, triphenylpropylphosphonium bromide at
88526383
triphenyl(propyl)phosphanium;hydrobromid
CCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Für C-C-Bindungsformation (Olefinierung)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Propyltriphenylphosphonium bromide
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 235.0°C to 239.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3(CH2)2P(C6H5)3Br
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform and polar solvents
Formelmasse 385.27
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Propyltriphenylphosphonium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.