Learn More
N-Propylethylendiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10651833 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10651833 25 g Glasflasche 25 Gramm
10195850 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10651833 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 314750250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 111-39-7 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-39-7
Summenformel C5H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 102.18
MDL-Nummer MFCD00008172
InChI-Schlüssel CFNHVUGPXZUTRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propylethylenediamine, n-n-propyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-propyl, ethylenediamine, n-propyl, 2-aminoethyl propyl amine, 1,2-ethanediamine, n1-propyl, 2-n-propylamino ethylamine, 2-n-propylaminoethylamine, propylethylenediamine, n-n-propylethylenediamine
PubChem CID 66073
IUPAC-Name N'-Propylethan-1,2-diamin
SMILES CCCNCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Propylethylenediamine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8200g/mL
Siedepunkt 147°C to 150°C
Flammpunkt 14°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2NHCH2CH2NH2
Brechungsindex 1.4394 to 1.4414
Menge 25 g
Relative Dichte 0.82
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit