Learn More
N-Propyltrichlorosilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4259059
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
141-57-1
C3H7Cl3Si
177.53
DOEHJNBEOVLHGL-UHFFFAOYSA-N
propyltrichlorosilane, trichloro propyl silane, n-propyltrichlorosilane, silane, trichloropropyl, propyl trichlorosilane, trichloro-n-propylsilane, silane, propyltrichloro, unii-x16g85fi4y, hsdb 889, silane,trichloropropyl
8850
Trichlor(propyl)silan
CCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
141-57-1
C3H7Cl3Si
177.53
DOEHJNBEOVLHGL-UHFFFAOYSA-N
propyltrichlorosilane, trichloro propyl silane, n-propyltrichlorosilane, silane, trichloropropyl, propyl trichlorosilane, trichloro-n-propylsilane, silane, propyltrichloro, unii-x16g85fi4y, hsdb 889, silane,trichloropropyl
8850
Trichlor(propyl)silan
CCC[Si](Cl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Propyltrichlorosilane
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.1900g/mL
Siedepunkt 123.0°C to 124.0°C
Flammpunkt 31°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2SiCl3
Brechungsindex 1.195
Menge 100 mL
Beilstein 04,36
Relative Dichte 1.19
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 177.53
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Propyltrichlorosilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.