Learn More
N-Succinimidyl-6-[[4-(Maleimidomethyl)cyclohexyl]carboxamido]caproat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Succinimidyl 6-[[4-(Maleimidomethyl)cyclohexyl]carboxamido |
| CAS | 125559-00-4 |
| Summenformel | C22 H29 N3 O7 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H29N3O7/c26-17-9-10-18(27)24(17)14-15-5-7-16(8-6-15)22(31)23-13-3-1-2-4-21(30)32-25-19(28)11-12-20(25)29/h9-10,15-16H,1-8,11-14H2,(H,23,31) |
| SMILES | O=C(CCCCCNC(=O)C1CCC(CN2C(=O)C=CC2=O)CC1)ON3C(=O)CCC3=O |
| IUPAC-Name | (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) 6-[[4-[(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)methyl]cyclohexancarbonyl]amino]hexanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 447.48 |
| Formelmasse | 447.2006 |