Learn More
N-Succinimidyl-N-methylcarbamat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055077
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
18342-66-0
C6H8N2O4
172.14
MFCD00800292
XMNGSPOWUCNRMO-UHFFFAOYSA-N
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl methylcarbamate, n-succinimidyl-n-methylcarbamate, n-succinimidyl n-methylcarbamate, n-succinimdyl-n-methylcarbamate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n-methylcarbamate, 1-methylcarbamoyl oxy pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-pyrrolidinedione, 1-methylamino carbonyl oxy, mic substitute, methyl isocyanate substitute, methylcarbamic acid succinimidyl ester
4381935
CHEBI:83949
(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) N-Methylcarbamat
CNC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
18342-66-0
C6H8N2O4
172.14
MFCD00800292
XMNGSPOWUCNRMO-UHFFFAOYSA-N
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl methylcarbamate, n-succinimidyl-n-methylcarbamate, n-succinimidyl n-methylcarbamate, n-succinimdyl-n-methylcarbamate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n-methylcarbamate, 1-methylcarbamoyl oxy pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-pyrrolidinedione, 1-methylamino carbonyl oxy, mic substitute, methyl isocyanate substitute, methylcarbamic acid succinimidyl ester
4381935
CHEBI:83949
(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) N-Methylcarbamat
CNC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, von Feuchtigkeit fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Succinimidyl N-methylcarbamate
Menge 1 g
Beilstein 1531863
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 172.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest