Learn More
N-Succinimidyloxycarbonylpropyl Methanethiosulfonate, TRC
Artikelnummer. 30409166
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30409166 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409166 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS69130010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 690632-55-4
Summenformel C9 H13 N O6 S2
Molekulargewicht (g/mol) 295.33
IUPAC-Name (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-methylsulfonylsulfanylbutanoate
SMILES CS(=O)(=O)SCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Succinimidyloxycarbonylpropyl Methanethiosulfonate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H13NO6S2/c1-18(14,15)17-6-2-3-9(13)16-10-7(11)4-5-8(10)12/h2-6H2,1H3
Formelmasse 295.0184