Learn More
Nt-Boc-Valacyclovir-d4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-t-Boc-valacyclovir-d4 |
| CAS | 1346617-11-5 |
| Summenformel | C18H24D4N6O6 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | N-T-Boc-Valacyclovir D4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H28N6O6/c1-10(2)11(21-17(27)30-18(3,4)5)15(26)29-7-6-28-9-24-8-20-12-13(24)22-16(19)23-14(12)25/h8,10-11H,6-7,9H2,1-5H3,(H,21,27)(H3,19,22,23,25)/t11-/m1/s1/i6D2,7D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(OCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N)C([2H])([2H])OC(=O)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C |
| IUPAC-Name | [2-[(2-Amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]-1,1,2,2-tetradeuterioethyl] (2R)-3-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 428.48 |
| Formelmasse | 428.2321 |