Learn More
N-tert-Butoxycarbonyl-8-Methoxy-Amoxapin-d8, TRC
Artikelnummer. 30345248
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30345248 2.5 mg 2.50 Milligramm
30328912 10 mg 10 Milligramm
30343700 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30345248 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6939822.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-tert-Butoxycarbonyl 8-Methoxy Amoxapine-d8
Summenformel C23 D8 H18 Cl N3 O4
Menge 2.5 mg
Synonym 4-(2-Chloro-8-Methoxydibenz[b,f][1,4]oxazepin-11-yl)-1-piperazinecarboxylic-d8 Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C23H26ClN3O4/c1-23(2,3)31-22(28)27-11-9-26(10-12-27)21-17-13-15(24)5-7-19(17)30-20-8-6-16(29-4)14-18(20)25-21/h5-8,13-14H,9-12H2,1-4H3/i9D2,10D2,11D2,12D2
SMILES [2H]C1([2H])N(C(=O)OC(C)(C)C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C2=Nc3cc(OC)ccc3Oc4ccc(Cl)cc24)C1([2H])[2H]
IUPAC-Name tert-Butyl-4-(8-chlor-3-methoxybenzo[b][1,4]benzoxazepin-6-yl)-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 451.973
Formelmasse 451.211