Learn More
N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-78426
38.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
26690-80-2
C7H15NO3
161.2
MFCD00056657
GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
n-boc-ethanolamine, tert-butyl n-2-hydroxyethyl carbamate, boc-glycinol, tert-butyl 2-hydroxyethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl ethanolamine, boc-ethanolamine, tert-butyl 2-hydroxyethylcarbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino-1-ethanol, boc-aminoethanol, n-2-hydroxyethyl carbamic acid tert-butyl ester
2733206
tert-Butyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamat
CC(C)(C)OC(=O)NCCO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
26690-80-2
C7H15NO3
161.2
MFCD00056657
GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
n-boc-ethanolamine, tert-butyl n-2-hydroxyethyl carbamate, boc-glycinol, tert-butyl 2-hydroxyethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl ethanolamine, boc-ethanolamine, tert-butyl 2-hydroxyethylcarbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino-1-ethanol, boc-aminoethanol, n-2-hydroxyethyl carbamic acid tert-butyl ester
2733206
tert-Butyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamat
CC(C)(C)OC(=O)NCCO
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel HOCH2CH2NHCO2C(CH3)3
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4485 to 1.4505
Formelmasse 161.2
Reinheit (%) 98%
Dichte 1.0420g/mL
Menge 5 mL
Flammpunkt >110°C
Relative Dichte 1.042
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit