Learn More
N-tert-Butoxycarbonyl-L-prolinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735797
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
69610-40-8
C10H19NO3
201.26
MFCD00066232
BFFLLBPMZCIGRM-QMMMGPOBSA-N
n-boc-l-prolinol, boc-l-prolinol, s-1-boc-2-pyrrolidinemethanol, s-tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-l-prolinol, n-tert-butoxycarbonyl-l-prolinol, boc-prolinol, s---1-boc-2-pyrrolidinemethanol, boc-pro-ol
643448
Tert-butyl (2S)-2-(Hydroxymethyl)Pyrrolidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
69610-40-8
C10H19NO3
201.26
MFCD00066232
BFFLLBPMZCIGRM-QMMMGPOBSA-N
n-boc-l-prolinol, boc-l-prolinol, s-1-boc-2-pyrrolidinemethanol, s-tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-l-prolinol, n-tert-butoxycarbonyl-l-prolinol, boc-prolinol, s---1-boc-2-pyrrolidinemethanol, boc-pro-ol
643448
Tert-butyl (2S)-2-(Hydroxymethyl)Pyrrolidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-tert-Butoxycarbonyl-L-prolinol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 60°C to 64°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Spezifische Drehung -52
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 201.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver