Learn More
N-(tert-butoxycarbonyl)-L-Valin-N'-Methoxy-N'-Methylamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine N'-methoxy-N'-methylamide |
CAS Min. % | 96.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 34°C to 37°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Siedepunkt | 248°C |
Flammpunkt | 113°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Menge | 5 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine N'-methoxy-N'-methylamine