Learn More
N-(tert-butoxycarbonyl)-L-Valin-N'-Methoxy-N'-Methylamid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4229129
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
87694-52-8
C12H24N2O4
260.33
MFCD00151897
RRBFCGUIFHFYQK-VIFPVBQESA-N
s-2-boc-amino-n-methoxy-n,3-dimethylbutanamide, n-boc-l-valine n'-methoxy-n'-methylamide, n-tert-butoxycarbonyl-l-valine n'-methoxy-n'-methylamide, tert-butyl s-1-methoxy methyl amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl carbamate, tert-butyl n-1s-1-methoxy methyl carbamoyl-2-methylpropyl carbamate, boc-val-n och3 ch3, n-boc-l-valinen'-methoxy-n'-methylamide, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-methyl-n-methoxy-l-valine amide, 2s-2-tert-butoxy carbonylamino-n-methoxy-3-methyl-n-methylbutanamide
10083961
tert-Butyl-N-[(2S)-1-[methoxy(methyl)amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]carbamat
CON(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C
87694-52-8
C12H24N2O4
260.33
MFCD00151897
RRBFCGUIFHFYQK-VIFPVBQESA-N
s-2-boc-amino-n-methoxy-n,3-dimethylbutanamide, n-boc-l-valine n'-methoxy-n'-methylamide, n-tert-butoxycarbonyl-l-valine n'-methoxy-n'-methylamide, tert-butyl s-1-methoxy methyl amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl carbamate, tert-butyl n-1s-1-methoxy methyl carbamoyl-2-methylpropyl carbamate, boc-val-n och3 ch3, n-boc-l-valinen'-methoxy-n'-methylamide, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-methyl-n-methoxy-l-valine amide, 2s-2-tert-butoxy carbonylamino-n-methoxy-3-methyl-n-methylbutanamide
10083961
tert-Butyl-N-[(2S)-1-[methoxy(methyl)amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]carbamat
CON(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C
Chemischer Name oder Material N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine N'-methoxy-N'-methylamide
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 34°C to 37°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 248°C
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung -15
Formelmasse 260.34
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt oder Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine N'-methoxy-N'-methylamine