Learn More
N-Tetradecan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11477646 100 g 100 Gramm
11497646 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11477646 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14672.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 629-59-4 | C14H30 | 198.394 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
N-Tetradecan wird verwendet, um das Thermodiffusionsverhalten der Mikroemulsionströpfchen von Wasser, n-Alkanen und Pentaethylenglykolmonododecylether zu untersuchen. Es wird als Referenzmaterial bei der Gaschromatographieanalyse sowie als Lösungsmittel verwendet und findet Anwendung bei der organischen Synthese.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Aceton und Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-59-4
Summenformel C14H30
Molekulargewicht (g/mol) 198.394
MDL-Nummer MFCD00008986
InChI-Schlüssel BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tetradecane, alkanes, c14-16, tridecane, methyl, ccris 715, tetradecane, analytical standard, alkanes, c14-30, myristyl, tetradekan, n-teradecane, olefine
PubChem CID 12389
ChEBI CHEBI:41253
IUPAC-Name Tetradecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Tetradecane
Schmelzpunkt 6°C
Dichte 0.7628
Siedepunkt 252°C to 254°C
Flammpunkt 99°C (211°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3(CH2)12CH3
Brechungsindex 1.429
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,acetone and alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 198.39
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit