Learn More
N-{[Thio(carbonoimidyl)]amino}acetamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-([Thio(carbonoimidyl)]amino)acetamide |
| CAS | 2302-88-7 |
| Summenformel | C3 H7 N3 O S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-Acetyl-3-thiosemicarbazide, 1-Acetylthiosemicarbazide, 2-Acetylhydrazinecarbothioamide, Acetylthiosemicarbazide, N-Acetylthiosemicarbazide, NSC 202518 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H7N3OS/c1-2(7)5-6-3(4)8/h1H3,(H,5,7)(H3,4,6,8) |
| SMILES | CC(=O)NNC(=S)N |
| IUPAC-Name | Acetamidothioharnstoff |
| Molekulargewicht (g/mol) | 133.172 |
| Formelmasse | 133.031 |