Learn More
N-Thionylanilin, 97 %
Artikelnummer. 15465778
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15465778 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15465778 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59451.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1122-83-4 | C6H5NOS | 139.172 g/mol
It is a versatile synthetic intermediate and an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um ein vielseitiges synthetisches Zwischenprodukt und ein aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Heizstoffen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Thionylaniline
CAS 1122-83-4
Farbe Braun
Dichte 1.236 g/mL
Siedepunkt 200°C
Flammpunkt 84°C (183°F)
Summenformel C6H5NOS
Brechungsindex 1.6275
MDL-Nummer MFCD00002084
Menge 25 g
Beilstein 507682
Synonym n-thionylaniline, n-sulfinylaniline, benzenamine, n-sulfinyl, thionylaniline, phenylthionylamine, phenylsulfinylamine, sulfinylphenylamine, aniline, n-sulfinyl, thionyl imide, phenyl, sulfurous imide, phenyl
Löslichkeitsinformationen Partly miscible in water.
InChI-Schlüssel FIOJWGRGPONADF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=S=O
IUPAC-Name (Sulfinylamino)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 139.172
PubChem CID 70739
Formelmasse 139.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit