Learn More
N-Tridecan, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737622
29.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
629-50-5
C13H28
184.37
MFCD00008979
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
n-tridecane, tridekan, alkanes, c12-14, dodecane, methyl, unii-a3lzf0l939, tridecane, n, trd, tridecane, analytical standard, tridecan, tridecyl group
12388
CHEBI:35998
tridecane
CCCCCCCCCCCCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
629-50-5
C13H28
184.37
MFCD00008979
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
n-tridecane, tridekan, alkanes, c12-14, dodecane, methyl, unii-a3lzf0l939, tridecane, n, trd, tridecane, analytical standard, tridecan, tridecyl group
12388
CHEBI:35998
tridecane
CCCCCCCCCCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Tridecane
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -5°C to 4°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7500g/mL
Siedepunkt 234.0°C
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)11CH3
Brechungsindex 1.4240 to 1.4260
Menge 25 mL
Beilstein 01, 171
Relative Dichte 0.75
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 184.36
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • n-Tridecane
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Hazard Statement
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Precautionary Statement
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.