Learn More
N-Trifluoracetyl-N'-thioformamidohydrazin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Trifluoroacetyl-N'-thioformamidohydrazine |
| CAS | 51321-51-8 |
| Summenformel | C3 H4 F3 N3 O S |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H4F3N3OS/c4-3(5,6)1(10)8-9-2(7)11/h(H,8,10)(H3,7,9,11) |
| SMILES | NC(=S)NNC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | [(2,2,2-Trifluoracetyl)amino]thioharnstoff |
| Molekulargewicht (g/mol) | 187.14 |
| Formelmasse | 187.0027 |