Learn More
N-(-Aminoethyl)acetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758112
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
13435-12-6
C5H13NOSi
131.25
MFCD00008671
LWFWUJCJKPUZLV-UHFFFAOYSA-N
n-trimethylsilyl acetamide, trimethylsilylacetamide, acetamide, n-trimethylsilyl, tms acetamide, acetylamino trimethylsilane, trimethylsilyl acetamide, acetamide, tms derivative, n-trimethylsilyl-acetamide, n-tms-acetamide, n-trimethylsilylacetoamide
25989
N-Trimethylsilylacetamid
CC(=O)N[Si](C)(C)C
13435-12-6
C5H13NOSi
131.25
MFCD00008671
LWFWUJCJKPUZLV-UHFFFAOYSA-N
n-trimethylsilyl acetamide, trimethylsilylacetamide, acetamide, n-trimethylsilyl, tms acetamide, acetylamino trimethylsilane, trimethylsilyl acetamide, acetamide, tms derivative, n-trimethylsilyl-acetamide, n-tms-acetamide, n-trimethylsilylacetoamide
25989
N-Trimethylsilylacetamid
CC(=O)N[Si](C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-(Trimethylsilyl)acetamide
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 40°C to 46°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 84°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt 70°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CONHSi(CH3)3
Menge 25 g
Fieser 01,1235; 16,178
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 131.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalline Masse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(Trimethylsilyl)acetamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.