Learn More
N-Trityl Losartan Isomer, TRC
Artikelnummer. 30452317
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30452317 25 mg
30450364 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30452317 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT88883525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150098-04-7
Summenformel C41H37ClN6O
Molekulargewicht (g/mol) 665.23
Synonym 2-Butyl-5-chloro-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-4-methanol
IUPAC-Name [2-butyl-5-chloro-1-[[4-[2-(2-trityltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methanol
SMILES CCCCc1nc(CO)c(Cl)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn(n4)C(c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Trityl Losartan Isomer
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C41H37ClN6O/c1-2-3-23-38-43-37(29-49)39(42)47(38)28-30-24-26-31(27-25-30)35-21-13-14-22-36(35)40-44-46-48(45-40)41(32-15-7-4-8-16-32,33-17-9-5-10-18-33)34-19-11-6-12-20-34/h4-22,24-27,49H,2-3,23,28-29H2,1H3
Formelmasse 664.2717