Learn More
N-Vinylphthalimid, 99 %, ACROS Organics™
112.00 € - 379.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 3485-84-5
Summenformel C10H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.17
MDL-Nummer MFCD00078446
InChI-Schlüssel IGDLZDCWMRPMGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinylphthalimide, 2-vinylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-vinyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl, 2-vinyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl-1,3-dihydro-1,3-dioxoisoindole, 2-ethenyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 2-vinylbenzo c azolidine-1,3-dione, n-vinylphtalimide
PubChem CID 77035
IUPAC-Name 2-Ethenyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-1,3-dion
SMILES C=CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10181002
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
370200050
5g Glasflasche
112.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 11-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10349143
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
370200250
25g Glasflasche
379.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 11-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
3485-84-5
173.17
IGDLZDCWMRPMGL-UHFFFAOYSA-N
77035
C=CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
C10H7NO2
MFCD00078446
n-vinylphthalimide, 2-vinylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-vinyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl, 2-vinyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl-1,3-dihydro-1,3-dioxoisoindole, 2-ethenyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 2-vinylbenzo c azolidine-1,3-dione, n-vinylphtalimide
2-Ethenyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-1,3-dion
Spezifikation
N-Vinylphthalimide
Glasflasche
84.0°C to 88.0°C
3485-84-5
100.0
C10H7NO2
n-vinylphthalimide, 2-vinylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-vinyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl, 2-vinyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl-1,3-dihydro-1,3-dioxoisoindole, 2-ethenyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 2-vinylbenzo c azolidine-1,3-dione, n-vinylphtalimide
C=CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
173.17
173.17
99%
Authentic
Weiß bis gelb
5g
98.5
98.5% min. (GC)
MFCD00078446
IGDLZDCWMRPMGL-UHFFFAOYSA-N
2-Ethenyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-1,3-dion
77035
Kristallpulver
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • N-Vinylphthalimide