Learn More
N1-(3-((1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy)propyl)-N1,N3,N3-trimethylpropan-1,3-diamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N1-(3-((1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy)propyl)-N1,N3,N3-trimethylpropane-1,3-diamine |
| CAS | 1337966-15-0 |
| Summenformel | C23H32N4O |
| Menge | 2.5 mg |
| Synonym | Benzydamine Hydrochloride Impurity D |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H32N4O/c1-25(2)15-9-16-26(3)17-10-18-28-23-21-13-7-8-14-22(21)27(24-23)19-20-11-5-4-6-12-20/h4-8,11-14H,9-10,15-19H2,1-3H3 |
| SMILES | CN(C)CCCN(C)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13 |
| IUPAC-Name | N'-[3-(1-Benzylindazol-3-yl)oxypropyl]-N,N,N'-trimethylpropan-1,3-diamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 380.53 |
| Formelmasse | 380.2576 |