Learn More
N-1-[3-ethylamino)-4-methylphenyl]acetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N1-[3-(ethylamino)-4-methylphenyl]acetamide |
CAS | 63134-04-3 |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C11H16N2O |
MDL-Nummer | MFCD00157616 |
Menge | 1 g |
Synonym | n-3-ethylamino-4-methylphenyl acetamide, n1-3-ethylamino-4-methylphenyl acetamide, acetamide, n-3-ethylamino-4-methylphenyl, maybridge1_002559 |