Learn More
N1-(4-Amino-2-methylphenyl)acetamid, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N1-(4-amino-2-methylphenyl)acetamide |
CAS Min. % | 89.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 164.21 |
Reinheit (%) | 90% |