Learn More
N1-(4-pyridyll)benzamid, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N1-(4-Pyridyl)benzamide |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 198.22 |
Reinheit (%) | 97% |