Learn More
N1-Methyl-4-(trifluoromethoxy)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N1-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | CF3OC6H4NHCH3 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 191.15 |
Reinheit (%) | 95% |