Learn More
N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7033223
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6342-21-8
C10H16N2
164.252
MFCD01631934
NFSAPTWLWWYADB-UHFFFAOYSA-N
2-amino-1-phenylethyl dimethylamine, n1,n1-dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethyl-1-phenylethane-1,2-diamine, n*1*,n*1*-dimethyl-1-phenyl-ethane-1,2-diamine, n∼1∼,n∼1∼-dimethyl-1-phenylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethyl-1-phenyl, acmc-20apq4, daa-0-0, n,n-dimethyl-1-phenyl-ethane-1,2-diamine
241652
N,N-Dimethyl-1-phenylethan-1,2-diamin
CN(C)C(CN)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6342-21-8
C10H16N2
164.252
MFCD01631934
NFSAPTWLWWYADB-UHFFFAOYSA-N
2-amino-1-phenylethyl dimethylamine, n1,n1-dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethyl-1-phenylethane-1,2-diamine, n*1*,n*1*-dimethyl-1-phenyl-ethane-1,2-diamine, n∼1∼,n∼1∼-dimethyl-1-phenylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethyl-1-phenyl, acmc-20apq4, daa-0-0, n,n-dimethyl-1-phenyl-ethane-1,2-diamine
241652
N,N-Dimethyl-1-phenylethan-1,2-diamin
CN(C)C(CN)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2735
Formelmasse 164.25
Reinheit (%) 98%