Learn More
N1,N4-Diphenylbenzol-1,4-diamin, TRC
Artikelnummer. 30385320
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30385320 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385320 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD493428500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Diphenyl-p-phenylenediamine
CAS 74-31-7
Summenformel C18 H16 N2
Menge 500 mg
Synonym 1,4-Benzenediamine, N1,N4-diphenyl-, 1,4-Benzenediamine, N,N'-diphenyl- (9CI), p-Phenylenediamine, N,N'-diphenyl- (8CI), N1,N4-Diphenyl-1,4-benzenediamine, 1,4-Bis(phenylamino)benzene, 1,4-Dianilinobenzene, 4,4'-Diphenyl-p-phenylenediamine, 4-Phenylaminodiphenylamine, AgeRite DPPD, Altofane DIP, Antage DP, Antigen P, Antigene P, Antioxidant H, DFFD, DPPD, Diafen FF, Diafen FF-T, Diphenyl-p-phenylenediamine, Ekaland DPPD, Flexamine G, JZF, N,N'-Diphenyl-1,4-benzenediamine, N,N'-Diphenyl-1,4-phenylenediamine, N,N'-Diphenyl-p-phenylenediamine, NSC 5761, Naugard J, Nocrac DP, Nonflex H, Nonox DPPD, PPD, Permanax 18, Permanax DPPD, Stabilizer DPPD, p-Bis(phenylamino)benzene, p-Phenylaminodiphenylamine
InChI-Formel InChI=1S/C18H16N2/c1-3-7-15(8-4-1)19-17-11-13-18(14-12-17)20-16-9-5-2-6-10-16/h1-14,19-20H
SMILES N(c1ccccc1)c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
IUPAC-Name 1-N,4-N-Diphenylbenzol-1,4-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 260.33
Formelmasse 260.1313