Learn More
N2-(2-Chlorpyrimidin-4-yl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)-N4-methylpyrimidin-2,4-diamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N2-(2-Chloro-4-pyrimidinyl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)-N4-methyl-2,4-pyrimidinediamine |
| CAS | 1252927-44-8 |
| Summenformel | C27 H25 Cl N10 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | N2-(2-Chloropyrimidin-4-yl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)-N4-methylpyrimidine-2,4-diamine, 2,4-Pyrimidinediamine','N2-(2-chloro-4-pyrimidinyl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)-N4-methyl-, N2-(2-Chloro-4-pyrimidinyl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)-N4-methyl-2,4-pyrimidinediamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C27H25ClN10/c1-16-20-8-6-18(14-22(20)33-36(16)4)35(3)24-10-13-30-27(32-24)38(25-11-12-29-26(28)31-25)19-7-9-21-17(2)37(5)34-23(21)15-19/h6-15H,1-5H3 |
| SMILES | CN(c1ccc2c(C)n(C)nc2c1)c3ccnc(n3)N(c4ccc5c(C)n(C)nc5c4)c6ccnc(Cl)n6 |
| IUPAC-Name | 2-N-(2-Chlorpyrimidin-4-yl)-2-N,4-N-bis(2,3-Dimethylindazol-6-yl)-4-N-Methylpyrimidin-2,4-diamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 525.007 |
| Formelmasse | 524.195 |