Learn More
N2-Methyl-L-arginine, Tocris Bioscience™
Lysosomal system c L-arginine uptake inhibitor
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 351350
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 50mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13413114
  • 916.43 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 27-06-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Selective L-arginine uptake inhibitor (K i = 500 μM). Inhibits uptake of arginine by the lysosomal system c in human fibroblast in vitro.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2480-28-6
188.231
n-methyl-l-arginine, n2-methyl-l-arginine, arginine, n2-methyl-, l, unii-88rbj4ze9r, 88rbj4ze9r, l-monomethyl-l-arginine, s-5-guanidino-2-methylamino pentanoic acid, n 2-methyl-l-arginine, n~5~-diaminomethylene-n~2~-methylornithine, n-mearg
(2S)-5-(diaminomethylideneamino)-2-(methylamino)pentanoic acid
C7H16N4O2
NTWVQPHTOUKMDI-YFKPBYRVSA-N
73046
CNC(CCCN=C(N)N)C(=O)O
Spezifikation
N2-Methyl-L-arginine
C7H16N4O2
NTWVQPHTOUKMDI-YFKPBYRVSA-N
(2S)-5-(diaminomethylideneamino)-2-(methylamino)pentanoic acid
73046
>98%
2480-28-6
n-methyl-l-arginine, n2-methyl-l-arginine, arginine, n2-methyl-, l, unii-88rbj4ze9r, 88rbj4ze9r, l-monomethyl-l-arginine, s-5-guanidino-2-methylamino pentanoic acid, n 2-methyl-l-arginine, n~5~-diaminomethylene-n~2~-methylornithine, n-mearg
CNC(CCCN=C(N)N)C(=O)O
188.231
188.23