Learn More
N3-Methyltriclabendazol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049986
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049986 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049986 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0313.050025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N3-Methyltriclabendazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N3-Methyltriclabendazole
CAS 145770-89-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N3-Methyltriclabendazole
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H11 Cl3 N2 O S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-1-methyl-2-(methylthio)-1H-benzimidazole, N3-Methyltriclabendazole
InChI-Formel InChI=1S/C15H11Cl3N2OS/c1-20-11-6-9(17)13(7-10(11)19-15(20)22-2)21-12-5-3-4-8(16)14(12)18/h3-7H,1-2H3
SMILES CSc1nc2cc(Oc3cccc(Cl)c3Cl)c(Cl)cc2n1C
IUPAC-Name 6-Chlor-5-(2,3-Dichlorphenoxy)-1-methyl-2-methylsulfanylbenzimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 373.68
Menge 25 mg
Formelmasse 373.676 g/mol