Learn More
N4-(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)-N4-methyl-2,4-pyrimidindiamin, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | N4-(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)-N4-methyl-2,4-pyrimidinediamine |
| CAS | 1821666-71-0 |
| Summenformel | C14H16N6 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H16N6/c1-9-11-5-4-10(8-12(11)18-20(9)3)19(2)13-6-7-16-14(15)17-13/h4-8H,1-3H3,(H2,15,16,17) |
| SMILES | CN(c1ccc2c(C)n(C)nc2c1)c3ccnc(N)n3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 268.32 |